Merck
SML2953
Sigma-Aldrich
MGR1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,2-Dimethylpropanoic acid [(1,4,4a,9,9a,10-hexahydro-9,10-dioxo-1,4-ethanoanthracen-5-yl)oxy]methyl ester, JCHD precursor
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.42
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C2C(C(C3=C1C=CC=C3OCOC(C(C)(C)C)=O)=O)C4C=CC2CC4
Działania biochem./fizjol.
MGR1 is an effective reactive oxygen species (ROS) generator in live cells (dosing range 2-100 μM). MGR1 is activated by intracellular esterases to form JCHD (5-hydroxy-1,4,4a,9a-tetrahydro-1,4-ethanoanthracene-9,10-dione), which in turn, facilitated by a proximal H-bonding hydroxyl group, undergoes keto-enol tautomerism for enhanced superoxide (O2•-) generation upon reacting with molecular oxygen (O2). MGR1, but not its inactive analog MGR2, upregulates cellular ROS, resulting in cell death when used at high concentrations (>5 μM; RAW264.7, THP1, HeLa, MCF7, A549).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
null