Merck
SML2678
Sigma-Aldrich
A-770041
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
A 770041, A770041, N-[4-[1-[trans-4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)cyclohexyl]-4-amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-2-methoxyphenyl]-1-methyl-1H-indole-2-carboxamide, trans-KIN 001-111
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H39N9O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
621.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1=NC=NC2=C1C(C3=CC=C(NC(C4=CC(C=CC=C5)=C5N4C)=O)C(OC)=C3)=NN2[C@@H]6CC[C@@H](N7CCN(C(C)=O)CC7)CC6
InChI
1S/C34H39N9O3/c1-21(44)41-14-16-42(17-15-41)24-9-11-25(12-10-24)43-33-30(32(35)36-20-37-33)31(39-43)23-8-13-26(29(19-23)46-3)38-34(45)28-18-22-6-4-5-7-27(22)40(28)2/h4-8,13,18-20,24-25H,9-12,14-17H2,1-3H3,(H,38,45)(H2,35,36,37)
Klucz InChI
ZMNWFTYYYCSSTF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
A-770041 jest dostępnym doustnie (szczur F = 34,1%; 10 mg/kg p.o.), ATP-kompetycyjnym, silnym i selektywnym inhibitorem Lck (IC50 = 147 nM/Lck, 1,18 μM/Lyn, 1,22 μM/Hck, 9.05 μM/Src, 14,1 μM/Fgr, 44,1 μM/Fyn; >25 μM/IKK1, IKK2, IRAK4, p38, JAK3, ZAP70, ITK, PKC, MK2, PKA, TYK2, COT, Syk; >50 μM/Tie-2 i Kdr; 1 mM ATP). A-770041 hamuje indukowaną przez CD3 mAb produkcję IL-2 w ludzkiej krwi pełnej in vitro (IC 50 = 80 nM) oraz u myszy in vivo (IC50 = 78 nM w osoczu), a także znacząco wydłuża czas przeżycia przeszczepu w szczurzym modelu heterotopowego przeszczepu serca (2,5 i 5 mg/kg p.o.).
Dostępny doustnie, kompetycyjny względem ATP, silny i selektywny inhibitor Lck o skuteczności immunosupresji in vitro i in vivo.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrew Burchat et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(1), 118-122 (2005-10-12)
We describe the identification, SAR, and pharmacology of the src-family selective lck inhibitor A-770041 that prolongs the survival of major histocompatibility mismatched allografts in models of solid organ transplant rejection for greater than 65 days.
Yu-Jing Wu et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 4-4 (2018-02-08)
Researchers have shown that the level of immunoglobulin D (IgD) is often elevated in patients with autoimmune diseases. The possible roles of IgD on the function of human T cell activation are still unclear. Paeoniflorin-6'-O-benzene sulfonate (code: CP-25), the chemistry
J P Zepecki et al.
Oncogene, 38(10), 1734-1750 (2018-10-26)
Migration of human glioma cells (hGCs) within the brain parenchyma makes glioblastoma one of the most aggressive and lethal tumors. Studies of the cellular and molecular mechanisms underlying hGC migration are hindered by the limitations of existing glioma models. Here
X Li et al.
Allergy, 73(2), 361-368 (2017-09-01)
In mast cells, induction of HSP70 expression during antigen stimulation has not been reported. Mouse bone marrow-derived mast cells (BMMC) were stimulated with IgE/Ag or HSP70. Induction of HSP70 expression and signaling protein phosphorylation were evaluated by immunoblotting. HSP70 expression
Zhenfeng Duan et al.
BMC cancer, 14, 681-681 (2014-09-23)
Reversing multidrug resistance (MDR) has been an important goal for clinical and investigational oncologists. In the last few decades, significant effort has been made to search for inhibitors to reverse MDR by targeting ATP-binding cassette (ABC) transporters (Pgp, MRP) directly