Merck
SML2657
Sigma-Aldrich
MP-A08
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Methyl-N-[2-[[[2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]phenyl]imino]methyl]phenyl]benzenesulfonamide, NSC-122314
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H25N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
519.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)\N=C\c3c(cccc3)N[S](=O)(=O)c4ccc(cc4)C)c1ccc(cc1)C
Klucz InChI
FLDBNMYJUMAXDQ-TURZUDJPSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kompetycyjny względem ATP inhibitor kinazy sfingozynowej ukierunkowany zarówno na SK1, jak i SK2 (SphK 1 i 2).
MP-A08 jest wysoce selektywnym, kompetycyjnym względem ATP inhibitorem kinazy sfingozynowej, który celuje zarówno w SK1, jak i SK2. Jest bardziej selektywny i działa poprzez inne mechanizmy niż inne inhibitory SK. MP-A0 celuje w kieszeń wiążącą ATP, a nie w kieszeń wiążącą sfingozynę, z wartościami Ki odpowiednio 6,9 i 27 μM. Ponadto uważa się, że zarówno SKI-II, jak i PF-543 działają częściowo poprzez ukierunkowanie kinazy sfingozyny na degradację proteasomalną, co nie ma miejsca w przypadku MP-A08. Stwierdzono, że MP-A08 hamuje wzrost ludzkich ksenograftów guza płuc u myszy, zarówno indukując apoptozę, jak i hamując angiogenezę.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)