Merck
SML2570
Sigma-Aldrich
NSC 146109 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(10-Methyl-9-anthracenyl) methyl carbamimidothioic acid ester hydrochloride, NSC146109 hydrochloride, XI-011 hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S(Cc1c2c(c(c3c1cccc3)C)cccc2)\C(=N/[H])\N.Cl
InChI
1S/C17H16N2S.ClH/c1-11-12-6-2-4-8-14(12)16(10-20-17(18)19)15-9-5-3-7-13(11)15;/h2-9H,10H2,1H3,(H3,18,19);1H
Klucz InChI
VIBMUYOXJUCEMA-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Aktywator p53, inhibitor ekspresji MDMX
NSC146109 jest silnym aktywatorem p53, który selektywnie hamuje wzrost transformowanych komórek bez genotoksyczności. NSC146109 aktywuje p53 poprzez hamowanie ekspresji MDMX.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)