Merck
SML2557
Sigma-Aldrich
Aminopyridine 2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-((6-Aminopyridin-3-yl)methyl)-3-(4-bromophenyl)urea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13BrN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.17
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=CC=C(CNC(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O)C=N1
Działania biochem./fizjol.
Aminopyridine 2 (1-((6-aminopyridin-3-yl)methyl)-3-(4-bromophenyl)urea) is an orally available, potent and selective irreversible inhibitor of myeloperoxidase (MPO) that blocks vasomotor dysfunction in rat aortic rings. Aminopyridine 2 inhibits myeloperoxidase in a mouse model of peritonitis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3