Merck
SML2556
Sigma-Aldrich
Pt-ttpy
>97% (NMR)
Synonim(y):
(SP-4-2)-Chloro[4′-(4-methylphenyl)-2,2′:6′,2′′-terpyridine-κN1,κN1′,κN1′′]-Platinum(1+) chloride, Tolylterpyridin-platin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17Cl2N3Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
589.37
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
>97% (NMR)
Formularz
powder
kolor
faint yellow to dark orange
rozpuszczalność
DMSO: 0.2 mg/mL (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC=C(C2=CC(C3=[N+]4C=CC=C3)=[N+]5C(C6=CC=CC=[N+]6[Pt-2]54Cl)=C2)C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C22H17N3.2ClH.Pt/c1-16-8-10-17(11-9-16)18-14-21(19-6-2-4-12-23-19)25-22(15-18)20-7-3-5-13-24-20;;;/h2-15H,1H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
UWAUJHRZLKCPPX-UHFFFAOYSA-L
Działania biochem./fizjol.
Ligand G-kwadrupleksu, który silnie indukuje znaczące telomerowe uszkodzenia DNA w komórkach nowotworowych
Pt-ttpy, kompleks metaloorganiczny, jest ligandem G-kwadrupleksu, który silnie indukuje znaczące uszkodzenia DNA związane z telomerami w komórkach nowotworowych. Hamuje telomerazę i/lub funkcje telomerów. Pt-ttpy indukuje szereg defektów chromatyny w mitozie, w tym mostki chromatynowe, ultradrobne mostki (UFB) i pęknięcia dwuniciowe (DSB).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)