Merck
SML2461
Sigma-Aldrich
LM22B-10
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,2′,2′′,2′′′-[[(4-Chlorophenyl)methylene]bis(4,1-phenylenenitrilo)]tetrakis[ethanol], 2,2′,2′,2′′′-[[(4-Chlorophenyl)methylene]bis(4,1-phenylenenitrilo)]tetrakisethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H33ClN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
485.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
faint blue to green
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CCO)CCO)C=C2)C3=CC=C(N(CCO)CCO)C=C3)C=C1
Klucz InChI
QCXQLSGBOUUVNH-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
LM22B-10 jest penetrującym mózg, silnym i selektywnym agonistą receptorów neurotrofin TrkB i TrkC, który poprawia przeżywalność komórek i silnie przyspiesza wzrost neurytów. LM22B-10 hamuje wiązanie BDNF do komórek z ekspresją TrkB i NT-3 do komórek z ekspresją TrkC.
penetrujący mózg, silny i selektywny agonista TrkB i TrkC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tao Zhang et al.
Asian Pacific journal of tropical medicine, 10(12), 1172-1176 (2017-12-23)
To study the influence of glycyrrhetinic acid (GA) on bronchial asthma (BA) smooth muscle proliferation and apoptosis as well as inflammatory factor expression and its molecular mechanism. Male SD guinea pigs were selected and made into asthma models, bronchial asthma
Tao Yang et al.
Neuropharmacology, 110(Pt A), 343-361 (2016-06-24)
Neurotrophin (NT) receptors are coupled to numerous signaling networks that play critical roles in neuronal survival and plasticity. Several non-peptide small molecule ligands have recently been reported that bind to and activate specific tropomyosin-receptor kinase (Trk) NT receptors, stimulate their