Kluczowe dokumenty
SML2079
Sigma-Aldrich
ATN-161
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Acetyl-L-prolyl-L-histidyl-L-seryl-L-cysteinyl-L-aspartamide, Ac-PHSCN-NH2, Ac-Pro-His-Ser-Cys-Asn-NH2, PHSCN (Modifications: Pro-1 = N-terminal Ac, Asn-5 = C-terminal amide)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H35N9O8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
597.64
Kod UNSPSC:
12171501
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
SC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)C)Cc1nc[nH]c1)CO)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N
InChI
1S/C23H35N9O8S/c1-11(34)32-4-2-3-17(32)23(40)29-14(5-12-7-26-10-27-12)20(37)30-15(8-33)21(38)31-16(9-41)22(39)28-13(19(25)36)6-18(24)35/h7,10,13-17,33,41H,2-6,8-9H2,1H3,(H2,24,35)(H2,25,36)(H,26,27)(H,28,39)(H,29,40)(H,30,37)(H,31,38)/t13-,14-,15-,16-,17-/m0/s1
Klucz InChI
MMHDBUJXLOFTLC-WOYTXXSLSA-N
Zastosowanie
ATN-161 został użyty jako inhibitor integryny α5β1 i αvβ3 w hodowanych komórkach śródbłonka płytek krwi (PECAM1) - dodatnich komórkach śródbłonka izolowanych z AL (CECAL).
Działania biochem./fizjol.
ATN-161 jest peptydem wiążącym integryny nie opartym na RGD, pochodzącym z regionu synergicznego fibronektyny, który hamuje receptory dla integryn alfa-v beta-3 i integryny alfa-5 beta-1. Integryna alfa-5 beta-1 ulega ekspresji na komórkach śródbłonka i odgrywa kluczową rolę w adhezji i migracji komórek śródbłonka, a także może odgrywać kluczową rolę w inwazji i przerzutowaniu komórek nowotworowych. Wykazano, że ATN-161 ma działanie antyangiogenne i przeciwnowotworowe.
Antagonista receptora integryny α5β1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen-Qiu Wang et al.
Molecular pharmaceutics, 13(9), 2881-2890 (2016-04-19)
The wet form of age-related macular degeneration (AMD) is a leading cause of blindness among elderly Americans and is characterized by abnormal vessel growth, termed choroidal neovascularization (CNV). Integrin α5β1 is a transmembrane receptor that binds matrix macromolecules and proteinases
Jie Chen et al.
The American journal of pathology, 185(9), 2575-2589 (2015-07-28)
Endothelial cell interactions with transitional matrix proteins, such as fibronectin, occur early during atherogenesis and regulate shear stress-induced endothelial cell activation. Multiple endothelial cell integrins bind transitional matrix proteins, including α5β1, αvβ3, and αvβ5. However, the role these integrins play
M E Cianfrocca et al.
British journal of cancer, 94(11), 1621-1626 (2006-05-18)
To evaluate the toxicity, pharmacological and biological properties of ATN-161, a five -amino-acid peptide derived from the synergy region of fibronectin, adult patients with advanced solid tumours were enrolled in eight sequential dose cohorts (0.1-16 mg kg(-1)), receiving ATN-161 administered