MAB1876
Anti-Integrin αVβ6 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 27.1 (VNR-1)
Synonim(y):
CD51/CD61, VNR-1
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone 27.1 (VNR-1), clone 27.1 (VNR-1), Chemicon®, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
27.1 (VNR-1), monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Specyficzność
Zastosowanie
Immunoprecipitation
Functional blocking: Competes with clone LM609 for integrin function blocking.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2