Merck
SML2031
Sigma-Aldrich
S4
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(3′-(3″,5″-Dimethylphenyl)ureido)phenyl sulfamate, 4-[(3,5-Dimethylphenyl)ureido]phenyl sulfamate, 4-[[[(3,5-Dimethylphenyl)amino]carbonyl]amino]phenyl sulfamic acid ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(OC1=CC=C(NC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)C=C1)(N)=O
Klucz InChI
HGVHSNXRZYOTPD-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
S4 jest silnym i selektywnym inhibitorem sulfamatycznej anhydrazy węglanowej (CA) podtypów CAIX i CAXII (Ki = 2, 7, 546, 5600 nM odpowiednio wobec ludzkiego CA XII, IX, II i I). S4 selektywnie hamuje migrację po ekspresji CAIX indukowanej niedotlenieniem/niedotlenieniem w hodowlach nowotworowych (% inhibicji/komórka/linia komórkowa = 54%/100 μM/WRO, 65%/33 μM/MDA-MB-231), jednocześnie nie wykazując działania hamującego w warunkach normoksji lub wśród komórek niewykazujących ekspresji CAIX (HCT116 i RT112). Codzienne wstrzyknięcie dootrzewnowe (10 mg/kg) zmniejsza obciążenie guzem przerzutowym w płucach myszy noszących ortotopowe guzy eGFP-MDA-MB-231 in vivo.
Sulfamatowy inhibitor anhydrazy węglanowej IX i XII (CAIX i CAXII)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roben G Gieling et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(11), 5591-5600 (2012-05-25)
A panel of compounds belonging to the underexposed sulfamate class of carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) inhibitors was generated that displayed high specificity at nanomolar levels for the tumor-associated CA IX/XII isoforms. Three of the specific CA IX/XII inhibitors showed
Tineke W H Meijer et al.
PloS one, 9(9), e108068-e108068 (2014-09-17)
Carbonic anhydrase IX (CAIX) plays a pivotal role in pH homeostasis, which is essential for tumor cell survival. We examined the effect of the CAIX inhibitor 4-(3'(3",5"-dimethylphenyl)-ureido)phenyl sulfamate (S4) on the tumor microenvironment in a laryngeal tumor model by analyzing
Jean-Yves Winum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(14), 4681-4685 (2012-06-23)
A series of 50 sulfamates were obtained by reacting 4-aminophenol with isocyanates followed by sulfamoylation. Most of the new compounds were nanomolar inhibitors of the tumor-associated carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) isoforms IX and XII, whereas they inhibited less cytosolic