SML1914
TUG-891
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(4-((4-Fluoro-4-methyl-[1,1-biphenyl]-2-yl)methoxy)phenyl)-propanoic acid, 4-[(4-Fluoro-4′-methyl[1,1′-biphenyl]-2-yl)methoxy]-benzenepropanoic acid, TUG 891, TUG891
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Fc1cc(c(cc1)c3ccc(cc3)C)COc2ccc(cc2)CCC(=O)O
InChI
1S/C23H21FO3/c1-16-2-7-18(8-3-16)22-12-9-20(24)14-19(22)15-27-21-10-4-17(5-11-21)6-13-23(25)26/h2-5,7-12,14H,6,13,15H2,1H3,(H,25,26)
Klucz InChI
LPGBXHWIQNZEJB-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)