SML1188
PYZD-4409
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]-3,5-pyrazolidinedione
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
, white to very dark brown
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC1=CC=C(N2C(C(C(N2)=O)=CC3=CC=C([N+]([O-])=O)O3)=O)C=C1Cl
InChI
1S/C14H7ClFN3O5/c15-10-5-7(1-3-11(10)16)18-14(21)9(13(20)17-18)6-8-2-4-12(24-8)19(22)23/h1-6H,(H,17,20)
Klucz InChI
MSYMKEYWUWVZQY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3