Merck
SML1162
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-1-propargyl-uracil
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Propargyl-5-fluorouracil, 5-Fluoro-1-(2-propyn-1-yl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5FN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C(F)=CN(CC#C)C(N1)=O
InChI
1S/C7H5FN2O2/c1-2-3-10-4-5(8)6(11)9-7(10)12/h1,4H,3H2,(H,9,11,12)
Klucz InChI
GMCOGJQJFDQZCP-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
5-Fluoro-1-propargyl-uracil is a biologically inert precursor, a prodrug that can be bioorthogonally activated to 5-fluorouracil iside a tumor that has a previously implanted palladium catalyst. Preliminary tests with pancreatic and colorectal cancer cells resulted in the death of than 80% of the malignant cells.
5-Fluoro-1-propargyl-uracil is a biologically inert precursor, a prodrug that can be bioorthogonally activated to 5-fluorouracil.
Cechy i korzyści
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)