Merck
SML1137
Sigma-Aldrich
ELN484228
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4′-Fluorobenzenesulfonanilide, N-(4-Fluorophenyl)-benzenesulfonamide, N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, N-(p-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, NSC 164389
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10FNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
protect from light
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(C1=CC=CC=C1)(NC2=CC=C(F)C=C2)=O
InChI
1S/C12H10FNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
Klucz InChI
AZORQGXJAXEIGC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
ELN484228 is a cell penetrant α-synuclein ligand that rescues of α-synuclein induced disruption of vesicle trafficking and dopaminergic neuronal loss and neurite retraction. ELN484228 reverses a-synuclein induced impairment of phagocytosis and protects dopaminergic neurons against the toxic effects of α-synuclein A53T over-expression.
Cechy i korzyści
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)