SML1118
Hepcidin-25 (human) trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
DTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT trifluoroacetate salt, H-Asp-Thr-His-Phe-Pro-Ile-Cys-Ile-Phe-Cys-Cys-Gly-Cys-Cys-His-Arg-Ser-Lys-Cys-Gly-Met-Cys-Cys-Lys-Thr-OH trifluoroacetate salt, Hepc25 (human), LEAP-1 (Liver-Expressed Antimicrobial Peptide) (human) trifluoroacetate salt, PLTR (Putative Liver Tumor Regressor ) (human)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3