SML1039
ENMD-1068 hydrochloride
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
6-Amino-1-[4-(3-methyl-1-oxobutyl)-1-piperazinyl]-1-hexanone hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 25 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H29N3O2/c1-13(2)12-15(20)18-10-8-17(9-11-18)14(19)6-4-3-5-7-16/h13H,3-12,16H2,1-2H3
Klucz InChI
VRZYMMVEALDDBH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3