Merck
SML0907
Sigma-Aldrich
Apoptolidin A Ready Made Solution
1 mg/mL in DMSO
Synonim(y):
Apoptolidin, FU 40A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H96O21
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1129.37
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
Amycolatopsis sp.
Poziom jakości
Formularz
DMSO solution
stężenie
1 mg/mL in DMSO
spektrum działania antybiotyku
fungi
Tryb działania
enzyme | inhibits
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(/C=C1\C)=C\C(C)=C\[C@@H](C)[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](C)O2)/C=C/C(C)=C/CC[C@H](O)[C@@H](OC)CC([C@H]([C@]3([C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)C(C[C@H](COC)O[C@H]4C[C@@](O)(C)[C@@H](O[C@H]5C[C@@H](OC)[C@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)O3)O)O)OC1=O
InChI
1S/C58H96O21/c1-29-17-16-18-40(59)43(69-13)25-45(76-55(65)33(5)23-31(3)21-30(2)22-32(4)41(20-19-29)77-56-51(63)50(62)52(71-15)37(9)74-56)53(64)58(67)35(7)48(60)34(6)42(79-58)24-39(28-68-12)75-47-27-57(11,66)54(38(10)73-47)78-46-26-44(70-14)49(61)36(8)72-46/h17,19-23,32,34-54,56,59-64,66-67H,16,18,24-28H2,1-15H3/b20-19+,29-17+,30-22+,31-21+,33-23+/t32-,34+,35-,36+,37+,38+,39-,40+,41-,42?,43+,44-,45?,46+,47+,48+,49-,50+,51+,52+,53-,54+,56+,57+,58-/m1/s1
Klucz InChI
WILMROCKORZEMQ-XIQAQMKHSA-N
Opis ogólny
Struktura chemiczna: makrolid
Działania biochem./fizjol.
Apoptolidyna A jest 20-członowym makrolidem wykazującym selektywne działanie cytotoksyczne wobec kilku linii komórek nowotworowych i niecytotoksyczne wobec komórek prawidłowych.
Apoptolidyna A to 20-członowy makrolid, który wykazuje selektywną cytotoksyczność wobec kilku linii komórek nowotworowych i brak cytotoksyczności wobec normalnych komórek. Cząsteczka ta była pierwotnie produkowana przez gatunek Nocardiopsis , a jej miejsce docelowe zostało zidentyfikowane jako mitochondrialna F0F1-ATPaza.
Apoptolidyna indukuje apoptozę selektywnie w szczurzych komórkach glejowych transformowanych onkogenem adenowirusowym E1A. Wyizolowano kilka mniejszych kongenerów apoptolidyny, znanych jako apoptolidyny A-D. Wszystkie apoptolidyny hamowały wzrost komórek nowotworowych H292 (rak płuc) w zakresie submikromolarnym. Niedawno opisano stereoselektywną syntezę disacharydu apoptolidyny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)