Kluczowe dokumenty
SML0844
GNF 5837
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[3-[[2,3-Dihydro-2-oxo-3-(1H-pyrrol-2-ylmethylene)-1H-indol-6-yl]amino]-4-methylphenyl]-N′-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-urea
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
yellow to orange
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)F)NC(=O)Nc2cc(c(cc2)C)Nc3cc4c(cc3)\C(=C\c5[nH]ccc5)\C(=O)N4
InChI
1S/C28H21F4N5O2/c1-15-4-6-19(35-27(39)37-25-11-16(28(30,31)32)5-9-22(25)29)13-23(15)34-18-7-8-20-21(12-17-3-2-10-33-17)26(38)36-24(20)14-18/h2-14,33-34H,1H3,(H,36,38)(H2,35,37,39)/b21-12-
Klucz InChI
YYDUWLSETXNJJT-MTJSOVHGSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
We offer many products related to Trk for your research needs.