Kluczowe dokumenty
SML0581
Sigma-Aldrich
SR 58894A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(2-Allylphenoxy)-1-[(1S)-1,2,3,4-tetrahydro-naphth-1-ylamino]-(2 S)-2-propanol hydrochloride, SR58894A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.92
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -19 to -25°, c = 1 in methanol
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
SR 58894A jest również znany jako (3-(2-allilofenoksy)-1-[(1 S)-1,2,3,4-tetrahydronaft-1-ylamino]-(2 S)-2-propanol hydrochloride, Kissei). Ma zdolność antagonizowania relaksacji stymulowanej przez izoprenalinę.
SR58894A jest silnym i selektywnym antagonistą receptora β3-adrenergicznego.
Silny, selektywny antagonista receptora β-adrenergicznego.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie β-Adrenoceptors w podręczniku Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pharmacological characterization of beta-adrenoceptor subtypes mediating relaxation in porcine isolated ureteral smooth muscle
Wanajo I et al.
The Journal of Urology, 172(3), 1155-1159 (2004)
Produkty
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.