Kluczowe dokumenty
SML0324
JW67
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Trispiro[3H-indole-3,2′-[1,3]dioxane-5′,5′′-[1,3]dioxane-2′′,3′′′-[3H]indole]-2,2′′′(1H,1′′′H)-dione (9CI)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: >5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1Nc2ccccc2C13OCC4(CO3)COC5(OC4)C(=O)Nc6ccccc56
InChI
1S/C21H18N2O6/c24-17-20(13-5-1-3-7-15(13)22-17)26-9-19(10-27-20)11-28-21(29-12-19)14-6-2-4-8-16(14)23-18(21)25/h1-8H,9-12H2,(H,22,24)(H,23,25)
Klucz InChI
BTXRSHKJNDFHGA-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)