Merck
SAE0005
Sigma-Aldrich
Glucose-6-phosphate Isomerase human
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
GPI, PGI
About This Item
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
aktywność właściwa
≥200 units/mg protein
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Izomeraza glukozo-6-fosforanowa (GPI) jest homodimerycznym enzymem wszechobecnym w większości organizmów. GPI katalizuje interkonwersję glukozo-6-fosforanu i fruktozo-6-fosforanu, drugi etap szlaku glikolitycznego. U ssaków izomeraza glukozo-6-fosforanowa działa również jako autokrynny czynnik ruchliwości (AMF), neuroleukina i czynnik dojrzewania. Niedobór GPI jest drugą najczęstszą erytroenzymopatią enzymów glikolitycznych po niedoborze kinazy pirogronianowej. Dziedziczny niedobór aktywności enzymatycznej GPI powoduje dziedziczną niesferocytową niedokrwistość hemolityczną (HNSHA) u ludzi, ciężki niedobór, który może być związany z wodogłowiem płodowym (talasemią), natychmiastową śmiercią noworodka i zaburzeniami neurologicznymi.
Właściwości fizyczne
C-końcowy znakowany histydyną
Definicja jednostki
Jedna jednostka przekształci 1,0 mmol 6-fosforanu D-fruktozy w 6-fosforan D-glukozy w ciągu minuty przy pH 7,4 i temperaturze 25 °C.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 50 mM Tris-HCl pH 7,5 i 50% glicerolu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miao Xu et al.
Blood, 132(6), 622-634 (2018-05-26)
Thrombopoietin (TPO), a hematopoietic growth factor produced predominantly by the liver, is essential for thrombopoiesis. Prevailing theory posits that circulating TPO levels are maintained through its clearance by platelets and megakaryocytes via surface c-Mpl receptor internalization. Interestingly, we found a
Jose Maria Bastida et al.
Thrombosis and haemostasis, 117(1), 66-74 (2016-10-14)
Currently, molecular diagnosis of haemophilia A and B (HA and HB) highlights the excess risk-inhibitor development associated with specific mutations, and enables carrier testing of female relatives and prenatal or preimplantation genetic diagnosis. Molecular testing for HA also helps distinguish
Alice Fabarius et al.
Cancers, 14(12) (2022-06-25)
Soluble factors released from irradiated human mesenchymal stromal cells (MSC) may induce genetic instability in human CD34+ cells, potentially mediating hematologic disorders. Recently, we identified four key proteins in the secretome of X-ray-irradiated MSC, among them three endoplasmic reticulum proteins
Lee-Chun Su et al.
ACS nano, 8(10), 10826-10836 (2014-09-16)
The endothelium monolayer lining in the luminal side of blood vessels provides critical antithrombotic functions. Damage to these cells will expose a highly thrombogenic subendothelium, which leads to pathological vascular changes. Using combined tissue engineering and ligand-receptor targeting strategy, we
Yunmei Wang et al.
Nature communications, 8, 15559-15559 (2017-05-31)
Inflammation and thrombosis occur together in many diseases. The leukocyte integrin Mac-1 (also known as integrin α