Key Documents
SML0292
Gestodene
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-Dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one, Gestinol, SHB 331, WL 70
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -175 to -195° (DCM)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: >20 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1C=C[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,10,12-13,16-19,23H,3,5-9,11H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
SIGSPDASOTUPFS-XUDSTZEESA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.