Merck
SML0242
Sigma-Aldrich
AZ-MTAB
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-((1R,3r,5S)-8-((5-Methylthiophen-2-yl)methyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yloxy)benzamide, 3-[[(3-endo)-8-[(5-methyl-2-thienyl)methyl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]oxy]-benzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(CN2[C@H]3CC[C@@H]2C[C@@H](C3)Oc4cccc(c4)C(N)=O)s1
InChI
1S/C20H24N2O2S/c1-13-5-8-19(25-13)12-22-15-6-7-16(22)11-18(10-15)24-17-4-2-3-14(9-17)20(21)23/h2-5,8-9,15-16,18H,6-7,10-12H2,1H3,(H2,21,23)/t15-,16+,18+
Klucz InChI
RLHOWHVHHMGIKE-VQFNDLOPSA-N
Działania biochem./fizjol.
AZ-MTAB jest krótko działającym selektywnym antagonistą receptora κ-opioidowego (KOR).
AZ-MTAB jest silnym, krótko działającym selektywnym antagonistą receptora κ-opioidowego (KOR).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.