Merck
SMB01081
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,4-Dihydroxycinnamate
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(E)-3-(3,4-dihydroksyfenylo)prop-2-enonian etylu, Ester etylowy kwasu 3,4-dihydroksycynamonowego, Kofeinian etylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
208.21
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(CC)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C11H12O4/c1-2-15-11(14)6-4-8-3-5-9(12)10(13)7-8/h3-7,12-13H,2H2,1H3/b6-4+
Klucz InChI
WDKYDMULARNCIS-GQCTYLIASA-N
Opis ogólny
Dihydroksycynamonian etylu lub kofeinian etylu to lakton seskwiterpenowy klasyfikowany jako pochodna kwasu kawowego. Naturalnie występuje w roślinach takich jak kawa, herbata i owoce. Ten metabolit roślinny ma różnorodne właściwości biologiczne, w tym działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwcukrzycowe, neuroprotekcyjne i przeciwdrobnoustrojowe.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Dihydroksycynamonian etylu wykazuje silną cytotoksyczność, hamuje COX-2 i kwas P-hydroksybenzoesowy, które biorą udział w stanach zapalnych i syntezie cytokin. Wykazuje skuteczność przeciwbakteryjną przeciwko MRSA i Bacillus subtilis oraz hamuje wzrost komórek nowotworowych, przeciwdziałając powstawaniu guzów.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)