Merck
SMB01063
Sigma-Aldrich
Kadsurin A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(2S,3R,3aS,7aR)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,7a-dimethoxy-3-methyl-5-prop-2-enyl-3,7-dihydro-2H-1-benzofuran-6-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
372.41
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@]2([C@@]([C@@H]([C@H]1c3cc4c(cc3)OCO4)C)(C=C(C(=O)C2)CC=C)OC)OC
InChI
1S/C21H24O6/c1-5-6-15-10-20(23-3)13(2)19(27-21(20,24-4)11-16(15)22)14-7-8-17-18(9-14)26-12-25-17/h5,7-10,13,19H,1,6,11-12H2,2-4H3/t13-,19+,20+,21-/m1/s1
Klucz InChI
YVRYZXAHRGGELT-MZNUGIIHSA-N
Opis ogólny
Kadsurin A, lignan furanoidowy, jest bioaktywną małą cząsteczką powszechnie występującą w łodygach Kadsura coccinea. Związek ten wykazuje silną aktywność biologiczną, w tym właściwości przeciwzapalne, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
  • Wykazuje silne właściwości przeciwzapalne poprzez hamowanie uwalniania cytokin prozapalnych z makrofagów.
  • Wykazuje działanie ochronne przed uszkodzeniem mięśni in vivo i in vitro poprzez skuteczne hamowanie aktywności proteaz i katepsyn odpowiedzialnych za degradację tkanki mięśniowej.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)