Merck
SMB01026
Sigma-Aldrich
Mosloflavon
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
5-hydroksy-6,7-dimetoksyflawon
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
298.29
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3ccccc3)=O)c(c(c(c2)OC)OC)O
InChI
1S/C17H14O5/c1-20-14-9-13-15(16(19)17(14)21-2)11(18)8-12(22-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-9,19H,1-2H3
Klucz InChI
SIVAITYPYQQYAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mosloflavon, 2-hydroksyflawanon, jest bioaktywnym naturalnym związkiem powszechnie pozyskiwanym z roślin takich jak Mosla soochouensis, Desmos dumosus, Muntingia calabura, Cryptocarya chinensis i Phonus arborescens. Szeroko zakrojone badania wskazują, że ten naturalny metabolit działa jako inhibitor może posiadać szeroki zakres aktywności biologicznych, w tym właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, immunomodulujące, przeciwzakaźne i przeciw niedotlenieniu.
Zastosowanie
Mosloflavon to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Mosloflavanone wykazuje silne działanie anty-EV71, zmniejszając widoczne efekty cytopatyczne i hamując replikację wirusa w początkowej fazie infekcji. Hamuje również ekspresję wirusowego białka VP2, utrudniając w ten sposób syntezę wirusowego białka kapsydu. Dodatkowo, Mosloflavone wykazuje znaczący potencjał przeciwzapalny poprzez hamowanie TNF-α i IL-1β, z wartościami IC50 wynoszącymi odpowiednio 16,4 μM i 6,4 μM. Wykazuje zależną od dawki redukcję poziomów TNF-α, IL-1β i iNOS w supernatancie mysiej linii komórkowej makrofagów J774A. Związek ten jest obiecujący jako podstawowy element w poszukiwaniu terapii ukierunkowanych na choroby zapalne i immunomodulacyjne.
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni do badań biochemicznych i biomedycznych
  • Wszechstronność i możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych i badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)