Merck
SMB01023
Sigma-Aldrich
Angolensin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(-)-Angolensyna, (2R)-1-(2,4-dihydroksyfenylo)-2-(4-metoksyfenylo)-1-propanon, (αR)-Angolensyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.30
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
272.3
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(C)c1ccc(cc1)[C@@H](C)C(=O)c2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C16H16O4/c1-10(11-3-6-13(20-2)7-4-11)16(19)14-8-5-12(17)9-15(14)18/h3-10,17-18H,1-2H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
CCOJFDRSZSSKOG-SNVBAGLBSA-N
Opis ogólny
Angolensin jest związkiem izoflawonoidowym powszechnie występującym w roślinach z rodzaju Pterocarpus Sp., takich jak P. erinaceus i P. indicus, a także Pericopsis Sp., takich jak P. elata i P. mooniana. Obecne badania sugerują, że ten naturalnie występujący metabolit może wykazywać różne działania biologiczne, w tym właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe.
Zastosowanie
Angolensin to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni do badań biochemicznych i biomedycznych
  • Wszechstronność i możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych i badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)