Kluczowe dokumenty
SMB01013
Methyl 2,5-Dihydroxycinnamate
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
2,4-Dihydroxymethylcinnamate, Methyl grevillate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
194.18
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-10(13)5-2-7-6-8(11)3-4-9(7)12/h2-6,11-12H,1H3
Klucz InChI
BQCNSTFWSKOWMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)