Merck
SMB00903
Sigma-Aldrich
Rebaudioside F
Synonim(y):
Rebaudioside F
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H68O22
Masa cząsteczkowa:
936.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
pochodzenie biologiczne
Stevia sp.
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
kolor
white to off-white
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Rebaudioside F is a diterpenoid glycoside isolated from the leaves of a high rebausioside C producing line of Stevia rebaudiana.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3