Key Documents
SMB00810
Oleocanthal
from Olea europaea
Synonim(y):
(-)-Oleocanthal
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Olea europaea
Próba
≥95%
Postać
film
masa cząsteczkowa
304.34
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C17H20O5/c1-2-14(12-19)15(7-9-18)11-17(21)22-10-8-13-3-5-16(20)6-4-13/h2-6,9,12,15,20H,7-8,10-11H2,1H3/b14-2-/t15-/m0/s1
Klucz InChI
VPOVFCBNUOUZGG-VAKDEWRISA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3