Merck
SMB00355
Sigma-Aldrich
Herbacetin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,8-Tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,5,7,8-Tetrahydroxyflavonol, 8-Hydroxykaempferol, Isoarticulatidin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=C2C(C(C(O)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-1-6(2-4-7)14-13(21)12(20)10-8(17)5-9(18)11(19)15(10)22-14/h1-5,16-19,21H
Klucz InChI
ZDOTZEDNGNPOEW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Herbacetyna jest inhibitorem Met i flawonem występującym w kłączach Rhodiola rosea.
Działania biochem./fizjol.
Herbacetyna ma potencjał w leczeniu nowotworów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)