Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)Oc2c3C4CC(C)(CCC14)Oc3cc(O)c2C(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C23H24O4/c1-22(2)15-9-10-23(3)12-14(15)18-17(26-23)11-16(24)19(21(18)27-22)20(25)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,11,14-15,24H,9-10,12H2,1-3H3
Klucz InChI
XUPOZHDUFRMVTF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3