Merck
SMB00217
Sigma-Aldrich
2″-O-α-L-Rhamnopyranosyl-isovitexin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2c3c(O)cc4OC(=CC(=O)c4c3O)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-9-19(32)22(35)24(37)27(38-9)41-26-23(36)20(33)16(8-28)40-25(26)18-13(31)7-15-17(21(18)34)12(30)6-14(39-15)10-2-4-11(29)5-3-10/h2-7,9,16,19-20,22-29,31-37H,8H2,1H3/t9-,16+,19-,20+,22+,23-,24+,25-,26+,27-/m0/s1
Klucz InChI
BGPMMCPSTAYIEL-UTKQBPCESA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)