Kluczowe dokumenty
SMB00113
6-Geranyl-7-hydroxycoumarin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
6-(3,7-dimetylo-2,6-oktadienylo)-7-hydroksykumaryna, Ostruthin, Ostruthine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\Cc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C19H22O3/c1-13(2)5-4-6-14(3)7-8-15-11-16-9-10-19(21)22-18(16)12-17(15)20/h5,7,9-12,20H,4,6,8H2,1-3H3/b14-7+
Klucz InChI
INBMTJJPUABOQJ-VGOFMYFVSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)