Kluczowe dokumenty
SMB00076
Prunin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Naringenin-7-O-glukozyd
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c(c(c2)O)C(=O)C[C@H](O3)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C21H22O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,14,16,18-24,26-28H,7-8H2/t14-,16+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
Klucz InChI
DLIKSSGEMUFQOK-SFTVRKLSSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)