Kluczowe dokumenty
SCP0254
Sigma-Aldrich
TNF Coverting Enzyme Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32N4O7
Masa cząsteczkowa:
536.58
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
TNF Coverting Enzyme Substrate,
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥85%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Pro-Leu-Ala-Gln-Ala-Val-DNP-Dap-Arg-Ser-Ser-Ser-Arg-NH2
Zastosowanie
TNF Coverting Enzyme (TACE) is responsible for shedding of various membrane proteins including proinflammatory cytokine TNF. MCA-PLAQAV-DNP-Dap-RSSSR-NH2 is used as a TACE substrate.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3