Kluczowe dokumenty
SCP0242
Sigma-Aldrich
Sperm Activating Peptide Sea Urchin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H71N13O14S2
Masa cząsteczkowa:
1046.22
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥65%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Ala-Lys-Leu-Cys-Pro-Gly-Gly-Asn-Cys-Val
Zastosowanie
SAKLCPGGNCV is used in studies on the comparative roles and specificities of sperm-activating peptides.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1