Kluczowe dokumenty
SCP0234
Sigma-Aldrich
PTH Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, bovine, 3-34
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C177H279N53O48
Masa cząsteczkowa:
3917.44
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
[Nle8,18,Tyr34]-PTH 3-34 bovine,
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥85%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Glu-Ile-Gln-Phe-Nle-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Ser-Ser-Nle-Glu-Arg-Val-Glu-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Tyr-NH2
Zastosowanie
Parathormon (PTH) to 84-aminokwasowy hormon biorący udział w regulacji poziomu wapnia w odpowiedzi na kalcytoninę. PTH reguluje poziom fosforanów w surowicy i biosyntezę witaminy D. N-końcowe peptydy PTH są wykorzystywane do wywoływania i badania wielu różnych reakcji w komórkach docelowych. N-końcowe peptydy PTH obejmują: PTH (1-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH 1-34; PTH (2-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH (2-34); PTH (3-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH (3-34); PTH (4-34) i PTH (5-34).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Estelle N Bianchi et al.
Bone, 45(4), 716-725 (2009-06-30)
Interaction of the cytoplasmic adaptor molecule beta-arrestin2 with the activated parathyroid hormone (PTH)/PTHrP receptor inhibits G protein mediated signaling and triggers MAPKs signaling. In turn, the effects of both intermittent (i.) and continuous (c.) PTH on bone are altered in