Kluczowe dokumenty
SCP0216
Sigma-Aldrich
Plasminogen Activator Substrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H41N7O5
Masa cząsteczkowa:
555.67
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥80%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
BOC-Val-Gly-Arg-βNA
Zastosowanie
Aktywator plazminogenu jest proteazą serynową, która przekształca plazminogen w plazminę. Aktywator plazminogenu może być wykrywany przy użyciu substratów peptydowych VGR, takich jak BOC-VGR-βNA i Boc-Val-Gly-Arg-AMC (VGR).
Substrat aktywatora plazminogenu został użyty jako fluorogeniczny substrat trombiny do pomiaru fluorescencji uwalnianej przez rozszczepienie substratu trombiny w celu oceny aktywności funkcjonalnej kompleksu lektyny wiążącej mannozę i proteazy serynowej związanej z mannozą (MBL-MASP).
Działania biochem./fizjol.
Aktywator plazminogenu (PA) jest stosowany do leczenia zagrażających życiu zatorów naczyń wieńcowych i mózgowych. Ważną rolą systemu PA jest przekształcanie nieaktywnego plazminogenu w plazminę. Jednak odgrywa on również istotną rolę w embriogenezie, migracji komórek, gojeniu się ran, odpowiedzi zapalnej i apoptotycznej śmierci komórek. System PA jest również zaangażowany we wzrost guza, angiogenezę, inwazję komórek nowotworowych, migrację i przerzuty u pacjentów z rakiem.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
DEPRESSION, METABOLIC SYNDROME, AND HEART DISEASE
Mendelson, Scott D
Metabolic Syndrome and Psychiatric Illness (2008)