SCP0172
KISS Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C88H124N24O22
Masa cząsteczkowa:
1870.07
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Nazwa produktu
KISS 107-121,
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥75%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Asp-Leu-Pro-Asn-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2
Zastosowanie
Kisspeptyny to rodzina peptydów kodowanych przez gen KISS-1, które są zaangażowane w sygnalizację komórkową za pośrednictwem GPR54. Produkty genu Kiss-1 są zaangażowane w tłumienie przerzutów i regulację wydzielania hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH). Do badania ich unikalnych funkcji dostępne są różne peptydy kisspeptyny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Kisspeptin-GPR54 signaling is essential for preovulatory gonadotropin-releasing hormone neuron activation and the luteinizing hormone surge.
Clarkson J, d'Anglemont de Tassigny X, et al.
The Journal of Neuroscience, 28, 8671-8677 (2008)
E Papaoiconomou et al.
In vivo (Athens, Greece), 25(3), 343-354 (2011-05-18)
The Kiss-1 gene encodes a secreted protein that is proteolytically cleaved to produce a number of structurally related peptides, with high interspecies conservation, globally termed kisspeptins. The original niche for the role of kisspeptin in human physiology is derived from
Rafael Pineda et al.
Progress in brain research, 181, 55-77 (2010-05-19)
Reproductive maturation and function are maintained by a complex neurohormonal network that integrates at the so-called hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis. This system is hierarchically controlled by the decapeptide, GnRH, which in turn is under the dynamic regulation of multiple stimulatory and
Naresh Kumar Hanchate et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(3), 932-945 (2012-01-21)
Reproduction is controlled in the brain by a neural network that drives the secretion of gonadotropin-releasing hormone (GnRH). Various permissive homeostatic signals must be integrated to achieve ovulation in mammals. However, the neural events controlling the timely activation of GnRH