Key Documents
SCJ4600060
CF™ 770 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90% (TLC)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
~3,138 g/mol (free acid)
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (współczynnik ekstynkcji)
220000 at 770 nm
stosunek absorbancji
A280/770 nm 0.06
fluorescencja
λex 770 nm; λem 797 nm
λex 785 nm (Flow cytometry laser line)
λex 785 nm (Microscopy laser line)
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3