Kluczowe dokumenty
SBR00067
Sigma-Aldrich
Rifampicin Water Soluble
solubility: 50 mg/mL in water, freely soluble
About This Item
Kod UNSPSC:
51283601
NACRES:
NA.76
Formularz
solid
Poziom jakości
aktywność właściwa
(Antibacterial)
rozpuszczalność
water: freely soluble 50 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
viruses
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ryfampicyna jest stosowana w leczeniu gruźlicy i zakażeń prątkami gruźlicy. Ryfampicyna jest szeroko stosowana jako środek przeciwświądowy w autoimmunologicznej cholestatycznej chorobie wątroby i pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC). Ryfampicyna okazała się również aktywna poprzez hamowanie propagacji oligomerów Tau w chorobie Alzheimera. Ponadto ryfampicyna jest stosowana jako środek selekcyjny do transformacji roślin za pośrednictwem agrobakterii.
Zastosowanie
Ryfampicyna jest stosowana w leczeniu gruźlicy i zakażeń prątkami gruźlicy. Jest szeroko stosowana jako środek przeciwświądowy w autoimmunologicznej cholestatycznej chorobie wątroby, pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC). Wykazano, że powoduje zapalenie wątroby.
Działania biochem./fizjol.
Ryfampicyna hamuje łączenie DNA i białka w dojrzałe cząsteczki wirusa. Hamuje inicjację syntezy RNA poprzez wiązanie się z podjednostką β polimerazy RNA, co prowadzi do śmierci komórki.
Sposób działania: Hamuje inicjację syntezy RNA poprzez wiązanie się z podjednostką β polimerazy RNA. Hamuje łączenie DNA i białka w dojrzałe cząsteczki wirusa.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Specific packaging of custom RNA molecules into cowpea mosaic virus-like particles.
Peyret, Hadrien, et al
Recombinant proteins from plants: production and isolation of clinically useful compounds, 103-111 (2022)
Treatment of rifampicin-resistant tuberculosis disease and infection in children: key updates, challenges and opportunities
Howell, Pauline, et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 11.4, 381-381 (2022)