Merck
SBR00065
Sigma-Aldrich
Rifampicin Ready Made Solution
50 mg/mL in DMSO
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H58N4O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
822.94
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.76
Formularz
liquid
Poziom jakości
aktywność właściwa
Antibacterial
stężenie
50 mg/mL in DMSO
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
viruses
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N5(CCN(CC5)C)\N=C\c1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
Klucz InChI
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
Opis ogólny
Ryfampicyna jest antybiotykiem mikrolidowym skutecznym przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym, prątkom i wirusom.
Zastosowanie
  • Ryfampicyna jest stosowana w leczeniu gruźlicy i zakażeń prątkami gruźlicy.
  • Ryfampicyna jest szeroko stosowana jako środek przeciwświądowy w autoimmunologicznej cholestatycznej chorobie wątroby i pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC).
  • Ryfampicyna okazała się również aktywna poprzez hamowanie propagacji oligomerów Tau w chorobie Alzheimera.
  • Ryfampicyna jest stosowana jako środek selekcyjny do transformacji roślin za pośrednictwem agrobakterii.
Działania biochem./fizjol.
Hamuje łączenie DNA i białka w dojrzałe cząsteczki wirusa.
Sposób działania: Hamuje inicjację syntezy RNA poprzez wiązanie się z podjednostką β polimerazy RNA.
Inne uwagi
Produkt jest dostarczany w DMSO w stężeniu 50 mg/ml. Stężenia robocze dla selekcji agrobakterii wynoszą zazwyczaj 10-50 mg/l.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Lact.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guidelines for the Management of Cholestatic Liver Diseases (2021)
Lu, Lungen
Journal of clinical and translational hepatology (2022)
Specific packaging of custom RNA molecules into cowpea mosaic virus-like particles
Peyret, Hadrien, et al
Methods in Molecular Biology, 103-111 (2022)
Treatment of rifampicin-resistant tuberculosis disease and infection in children: key updates, challenges and opportunities
Howell, Pauline, et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 11.4, 381-381 (2022)