Merck
SBR00066
Sigma-Aldrich
Amikacin Ready Made Solution
25 mg/mL in water
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
51281632
NACRES:
NA.76
Formularz
liquid
Poziom jakości
aktywność właściwa
Antibacterial
stężenie
25 mg/mL in water
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C([C@@H](O)CCN)N[C@H]1[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O3)[C@@H](N)C1.O=S(O)(O)=O.[F,Cl,Br,I]
InChI
1S/C22H43N5O13.H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1
Klucz InChI
HIBICIOPDUTNRR-XTHCGPPUSA-N
Opis ogólny
Amikacyna jest półsyntetycznym antybiotykiem aminoglikozydowym pochodzącym z kanamycyny A. Amikacyna ma szerokie spektrum działania przeciwko poważnym zakażeniom lekoopornymi pałeczkami Gram-ujemnymi, a także zakażeniom typu prątków. Amikacyna wiąże się z bakteryjną podjednostką rybosomalną 30S, powodując zmianę konformacji, zakłócając w ten sposób interakcję mRNA z tRNA i hamując wzrost bakterii. Amikacyna wykazała również działanie przeciwko niektórym bakteriom Gram-dodatnim, takim jak oporny na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA). Amikacyna jest szeroko stosowana w leczeniu gruźlicy wielolekoopornej z wartością MIC 1ug / ml przeciwko Mycobacterium tuberculosis. Dodatkowo, badania MIC amikacyny dla bakterii Gram ujemnych i Gram dodatnich wykazały zakres dystrybucji MIC 0,094-48µg/ml. Kilka innych badań wykazało, że amikacyna ma działanie synergistyczne w połączeniu z β-laktamami przeciwko opornym na metycylinę szczepom Staphylococcus spp. i Pseudomonas aeruginosa. Amikacyna jest dodatkowo stosowana w testach gojenia ran w stężeniu 250 µg/ml.
Inne uwagi
Sugerowane stężenie amikacyny do testów wynosi 0,094-250 µg/ml, dlatego zaleca się rozcieńczenie gotowego roztworu w stosunku 1:100-266 000. Stosunek amikacyna:siarczan 1:1,8
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Etinosa O Igbinosa et al.
TheScientificWorldJournal, 2012, 308034-308034 (2012-05-26)
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen in environmental waters with a high prevalence of multidrug resistance. In this study the synergistic efficacy of synergy antibiotic combinations in multidrug-resistant P. aeruginosa strains isolated from an abattoir effluent was investigated. Water samples
N Düzgüneş et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 32(9), 1404-1411 (1988-09-01)
We examined the therapeutic effects of free and liposome-encapsulated amikacin on Mycobacterium avium-M. intracellulare complex infection by using the beige-mouse model of the disease. In the first series of studies, intravenous administration of four weekly doses of 5 mg of
S Leitzke et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 42(2), 459-461 (1998-04-04)
The potential of liposome-encapsulated antibiotics for prolonging drug application intervals was investigated by using a murine model of chronic lethal Mycobacterium avium infection. Liposomal encapsulation of amikacin, but not of ciprofloxacin, resulted in high and sustained drug levels in infected
Yun-Hsin Wang et al.
Toxics, 8(4) (2020-11-26)
(1) Background: Amikacin is an aminoglycoside antibiotic used for treating gram-negative bacterial infections in cancer patients. In this study, our aims are to investigate the migratory inhibition effects of amikacin in human MDA-MB-231 cells. (2) Methods: We used a wound-healing
Henri Sueke et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(5), 2519-2524 (2009-12-19)
To determine the minimum inhibitory concentrations (MICs) of 12 antimicrobials in current ophthalmic use and 4 potentially new alternatives against isolates from bacterial keratitis. Bacteria were collected from cases of bacterial keratitis in six centers in the United Kingdom between