Merck
SBR00057
Sigma-Aldrich
Retapamulin
≥98% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H47NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51284706
NACRES:
NA.76
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
spektrum działania antybiotyku
Gram-positive bacteria
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S(C4C[C@@H]5N([C@@H](CC5)C4)C)CC(=O)O[C@H]1[C@]2([C@H]3[C@@]([C@H]([C@@H]([C@](C1)(C)C=C)O)C)(CC[C@H]2C)CCC3=O)C
InChI
1S/C30H47NO4S/c1-7-28(4)16-24(35-25(33)17-36-22-14-20-8-9-21(15-22)31(20)6)29(5)18(2)10-12-30(19(3)27(28)34)13-11-23(32)26(29)30/h7,18-22,24,26-27,34H,1,8-17H2,2-6H3/t18-,19+,20-,21+,22?,24-,26+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
Klucz InChI
STZYTFJPGGDRJD-FJJJPKKESA-N
Opis ogólny
Retapamulina (RET) jest półsyntetyczną maścią antybiotykową i pochodną pleuromutyliny. Podstawową różnicą strukturalną między pleuromutiliną a retapamuliną jest łańcuch boczny C-14.
Działania biochem./fizjol.
Retapamulina jest silnym środkiem przeciwbakteryjnym przeciwko bakteriom Gram-dodatnim, zwłaszcza przeciwko Staphylococcus aureus i S. pyogenes. Wykazuje synergistyczne działanie przeciwko Enterococcus faecalis w połączeniu ze streptograminą (MLS). RET inicjuje zatrzymanie rybosomalne w kodonie start i umożliwia genom wykorzystanie alternatywnych miejsc translacji w E. coli.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vitro synergistic effect of retapamulin with erythromycin and quinupristin against Enterococcus faecalis
Park B, et al
The Journal of Antibiotics, 73, 630-635 (2020)