SBR00053
Vitamin K1 Ready Made Solution
5 mg/mL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.28
Polecane produkty
Opis ogólny
Witamina K1 (filochinon) jest rozpuszczalnym w lipidach policyklicznym ketonem aromatycznym, który jest wykorzystywany jako kofaktor w tworzeniu czynników krzepnięcia II (protrombiny), VII, IX i X. Jest również czynnikiem przeciwzakrzepowym dla białka C i S oraz jako czynnik sygnalizujący komórki . Witamina K1 jest syntetyzowana przez rośliny i niektóre cyjanobakterie jako kofaktor redoks i jest przekształcana w witaminę K2 przez mikrobiotę jelitową w ludzkim jelicie. Wykazano, że witamina K1 zwiększa wzrost wielu beztlenowców, w tym gatunków Bacteroides i niektórych gram-dodatnich organizmów nietworzących zarodników . Witamina K1 jest również kluczowym składnikiem niektórych pożywek beztlenowych, takich jak: Brucella broth, Thioglycolate broth, wzmocnione Clostridial Medium, itp. Badanie in vitro przeprowadzone przez Kijewskiego i wsp. wykazało, że analogi witaminy K: filochinon (witamina K1), menachinon (witamina K2) i menadion (witamina K3) hamują wzrost Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) i produkcję jej głównego czynnika wirulencji; toksyny Shiga.
Zastosowanie
Na 1 litr (L) przygotowanej pożywki zaleca się dodanie 0,2 ml gotowego roztworu witaminy K po autoklawowaniu pożywki, aby osiągnąć końcowe stężenie 1 mikrogram/ml. Optymalne stężenie suplementu może być różne dla każdego szczepu. Wybierz szczepy, które wykazują mętny wzrost (24-48 godz.) po suplementacji witaminą K1: Porphyromonas gingivalis, Bifidobacterium longu, Clostridium perfringens, Bacteroides vulgatus i Fusobacterium nucleatum.
Przechowywanie i stabilność
1. Roztwór jest sklasyfikowany jako światłoczuły.
2. Roztwór nie może być podgrzewany i musi być dodawany aseptycznie w odpowiednich ilościach do podłoża, które zostało autoklawowane i schłodzone do temperatury 50-55ºC.
2. Roztwór nie może być podgrzewany i musi być dodawany aseptycznie w odpowiednich ilościach do podłoża, które zostało autoklawowane i schłodzone do temperatury 50-55ºC.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Phylloquinone (Vitamin K1): Occurrence, Biosynthesis and Functions
Basset GJ, et al
Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 17(12), 1028-1038 (2017)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SBR00053-10ML | 4065268005026 |