Kluczowe dokumenty
SBR00051
Trizma® hydrochloride solution
pH 8.5, DNase and Microbial DNA free, 10 mM
Synonim(y):
Chlorowodorek TRIS, Chlorowodorek tris(hydroksymetylo)aminometanu, Chlorowodorek trometanu, TRIS HCl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
stężenie
10 mM
pH
8.5
przydatny zakres pH
7.0-9.0
pKa (25°C)
8.1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako bufor elucyjny po oczyszczaniu PCR
- Jako bufor elucyjny po ekstrakcji DNA
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SBR00051-100ML | 4065267032900 |