Merck
SBR00016
Sigma-Aldrich
Aminopterin Ready Made Solution
50 mg/mL in DMSO
Synonim(y):
(S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, 4-Amino-PGA, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.76
Próba
≥85%
Poziom jakości
Formularz
liquid
warunki przechowywania
protect from light
stężenie
50 mg/mL in DMSO
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CC[C@@H](C(O)=O)NC(C1=CC=C(NCC2=NC3=C(N)N=C(N)N=C3N=C2)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)
Klucz InChI
TVZGACDUOSZQKY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Aminopteryna jest syntetyczną pochodną pteryny. Jest stosowana jako antagonista kwasu foliowego. Konkurencyjnie hamuje reduktazę dihydrofolianową (DHFR) i blokuje syntezę tetrahydrofolianu. Hamowanie to blokuje syntezę DNA, RNA i białek.
Aminopteryna jest aktywnie transportowana do komórek przez transporter folianów. W komórce jest przekształcana w metabolit poliglutaminianowy o wysokiej masie cząsteczkowej przez syntazę folilopoliglutaminianową, która z kolei wiąże się z reduktazą dihydrofolianową i hamuje jej aktywność. Aminopteryna-poliglutaminian jest degradowany wewnątrzkomórkowo przez hydrolazę γ-glutamylową.
Aminopteryna została po raz pierwszy zastosowana w terapii przeciwnowotworowej, jako lek ukierunkowany na metabolizm, szczególnie w białaczce dziecięcej. Później wykazano, że jest silniejsza, ale bardziej toksyczna niż metotreksat.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A quantitative comparison of the antileukemic effectiveness of two folic acid antagonists in mice.
A GOLDIN et al.
Journal of the National Cancer Institute, 15(6), 1657-1664 (1955-06-01)
Michele Visentin et al.
Hematology/oncology clinics of North America, 26(3), 629-648 (2012-04-24)
This article focuses on the cellular, biochemical, and molecular pharmacology of antifolates and how a basic understanding of the mechanism of action of methotrexate, its cytotoxic determinants, mechanisms of resistance, and transport into and out of cells has led to
Temporary remissions in acute leukemia in children produced by folic acid antagonist, 4-aminopteroyl-glutamic acid.
S FARBER et al.
The New England journal of medicine, 238(23), 787-793 (1948-06-03)
Antagonist for pteroylglutamic acid.
D R SEEGER et al.
Journal of the American Chemical Society, 69(10), 2567-2567 (1947-10-01)
Produkty
This article reviews some of our newest and most innovative technologies and their specific applications toward cancer research. It describes how complex the disease of cancer is, and how difficult it is to identify one topic that is completely unrelated to any other.
This issue of Biofiles reviews some of our newest and most innovative technologies and their specific applications toward cancer research. In preparing this issue of Biofiles, one is reminded how complex the disease of cancer is, and how difficult it is to identify one topic that is completely unrelated to any other.