Kluczowe dokumenty
SBP4105
Sigma-Aldrich
Neurotrypsin Blocking Peptide for PRS4105
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
23 amino acids near the amino terminus of human Neurotrypsin
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody PRS4105.