Kluczowe dokumenty
PRS4105
Sigma-Aldrich
Anti-Neurotrypsin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BSSP3, Anti-MRT1, Anti-Motopsin, Anti-PRSS12, Anti-Protease serine 12, Anti-Protease, serine, 12 (neurotrypsin, motopsin)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 96 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRSS12(8492)
Immunogen
a 23 amino acid peptide from near the amino-terminus of human neurotrypsin.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4105.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2